Learn More
Fisherbrand™ Ersatz-Computer-USB-Kabel für accumet™ AB315 und AB330
Wählen Sie Zubehör für Ihr Fisherbrand™ accumet™ AB315 pH/mV-Messgerät und Fisherbrand™ accumet™ AB330 Leitfähigkeitsmessgerät aus.
Marke: Fisherbrand™ 13-637-011
6.82 CHF gültig bis 2024-11-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21643" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kabel für die Datenübertragung vom Messgerät an einen Computer
- Anschluss eines benutzerdefinierten Messgeräts an einen USB-Computeranschluss
Spezifikation
Ersatz-Computer-USB-Kabel | |
Messgeräte der Serie accumet™ AB300 | |
Accumet™ AB315 und AB330 Messgeräte |