Learn More
Thermo Scientific™ AccuCORE™ PREP XL C8 HPLC-Säulen
Erzielen Sie auf dieser Säule mit festem Kern eine Aufreinigung mäßig hydrophober Analyten.
397.02 CHF - 9101.81 CHF
Spezifikation
Max. Druck | 4300 psi (295 bar) |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 bis 9 |
Porengröße | 80 Å |
Oberfläche | 90 m²/g |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16328626
|
Thermo Scientific™
74204-018823A |
8 mm | 10 mm |
397.02 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16338626
|
Thermo Scientific™
74204-019023A |
20 mm | 10 mm |
750.04 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16348626
|
Thermo Scientific™
74204-029023A |
20 mm | 20 mm | N/A | |||||
16358626
|
Thermo Scientific™
74204-059070A |
50 mm | 10 mm |
2318.62 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16368626
|
Thermo Scientific™
74204-059270A |
50 mm | 20 mm |
4933.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16378626
|
Thermo Scientific™
74204-109070A |
100 mm | 10 mm |
2878.44 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16388626
|
Thermo Scientific™
74204-109270A |
100 mm | 20 mm |
6709.73 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16398626
|
Thermo Scientific™
74204-159070A |
150 mm | 10 mm |
3277.32 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16308636
|
Thermo Scientific™
74204-159270A |
150 mm | 20 mm |
9101.81 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Mit den präparativen Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 HPLC-Säulen optimieren Sie herkömmliche HPLC-Methoden für Ihre Aufreinigungsanforderungen im Scale-Up-Bereich. Robuste 4-μm-Solid-Core-Partikel sorgen für eine sehr hohe Effizienz innerhalb normaler HPLC-Druckgrenzen. Die hohe Abdeckung der gebundenen C8-Phase ermöglicht eine optimale Retention von Analyten mit mittlerer Hydrophobizität Diese Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen erhältlich und bieten eine Option für XtendedLife-Hardware, die die Lebensdauer der Säulen durch die Beibehaltung eines gleichmäßig gepackten Betts verbessert.
Geringere hydrophobe Retention
- Empfohlen für Analyte mittlerer Hydrophobizität oder wenn eine weniger hydrophobe Phase optimale Retention bietet.
- Selektivität C8 (USP L7).
Hocheffiziente Trennungen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
- 4 µm große Partikel mit Core Enhanced Technology und eine enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen bei herkömmlichen HPLC-Methoden.
- Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing.
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
- Entwickelt für Standardanwendungen, fachmännisch verpackt und robust gestaltet, um vielseitige Produkte für den Routineeinsatz zu bieten.
- Hardware mit Standardgewinde für Säulen mit einem Innendurchmesser von < 40 mm.
- Hardware mit Standardflansch für Säulen mit einem Innendurchmesser von ≥ 40 mm.
- Die Standard-Hardware kann auf Anfrage so modifiziert werden, dass sie mit SFC kompatibel ist.
XtendedLife Hardware
- Verbessert die Lebensdauer der Säule durch die Integration eines internen DAC-Systems (Dynamic Axial Compression), das sicherstellt, dass das Medienbett kontinuierlich dicht gepackt ist.
- Kompatibel mit SFC und in Abmessungen bis 50 mm Innendurchmesser erhältlich.
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
- Wenn Sie derzeit eine stationäre Thermo Scientific Phase verwenden und diese in einem nicht angebotenem präparativen Maßstab weiterverwenden möchten, oder wenn Sie eine bestimmte Säulenbemaßung besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden.
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
- Anwenderdefinierte Säulen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
Spezifikation
4300 psi (295 bar) | |
2 bis 9 | |
90 m²/g | |
L7 | |
Silika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
5 μm | |
80 Å | |
60 °C | |
C8 | |
4 % | |
Ja |