Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ C18 LC-Säulen
Erhöhen Sie den Probendurchsatz, und steigern Sie die Produktivität im Labor mit Thermo Scientific™ Accucore™ C18 LC-Säulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 17126-101030
Artikelnummer. 13400517
  • 904.88 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Optimale Selektivität für unpolare Verbindungen
  • Hydrophober Wechselwirkungsmechanismus
  • Schnelle Trennungen
  • 2.6 μm große Partikel mit Core Enhanced Technology ermöglichen einen Betrieb bei hohen Flussraten, ohne übermäßige Gegendrücke zu erzeugen.
  • Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • 2.6 μm große Partikel mit festem Kern und enger Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen.
  • Hohe Oberflächenbelegung von Silica minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
  • Niedrige Gegendrücke
  • 2.6 μm große Partikel mit festem Kern für geringere Gegendrücke als bei UHPLC-Partikeln unter 2 μm
  • Kompatibel mit herkömmlicher HPLC-Gerätetechnik und UHPLC-Plattformen
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit und Solidität
  • Fortschrittliche Bindungstechnologie
  • Automatisiertes Packverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
2,6 μm