Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Mischmodus-Säulen für die Trennung von multivalenten Kationen oder Anionen und Pharmazeutika.
Marke:  Thermo Scientific™ 085433
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15142909
  • 779.64 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Trennen Sie pharmazeutische Gegenionen, einschließlich monovalenter und divalenter Kationen oder Anionen, mit Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P2-LC-Säulen. Die innovative Mischmodus-Säulentechnologie bietet hydrophile Interaktions-, HILIC-, Anionenaustausch- und Kationenaustausch-Funktionen für die flexible Methodenentwicklung. Verwenden Sie die Acclaim Trinity P2-LC-Säule als Ergänzung zur Acclaim Trinity P1-LC-Säule, die gleichzeitig pharmazeutische Wirkstoffe und deren Gegenionen trennt, um eine Komplettlösung für die pharmazeutische Gegenionen-Analyse durch HPLC bereitzustellen.
Die stationäre Phase der Acclaim Trinity P2 auf Basis der Nanopolymer Silika Hybrid (NSH)-Technologie besteht aus hochreinen porösen, sphärischen Silikapartikeln, die mit geladenen Nanopolymer-Partikeln beschichtet sind. Die einzigartige Oberflächenchemie umfasst einen inneren Porenbereich des Silika-Beads, der mit einer kovalent gebundenen organischen Schicht zur Gewährleistung der Kationenaustausch-Retention modifiziert ist. Die äußere Porenoberfläche ist mit Nano-Polymer-Beads für den Anionenaustausch modifiziert. Diese chemische Zusammensetzung gewährleistet eine räumliche Trennung der Bereiche für Anionen- und Kationenaustausch.
Hohe Selektivität für die Gegenionen-Analyse
  • Geringes Säulenbluten; kompatibel mit Massenspektrometrie (MS) und Charged-Aerosol-Detektion (CAD)
  • Hydrolytisch stabil
  • Hohe Effektivität
  • Erhältlich in einer Partikelgröße von 3,0 μm, mit Durchmessern von 2,1 und 3,0 mm und in Längen von 50 und 100 mm
Über die Familie der Acclaim Specialty HPLC-Säulen
Acclaim Specialty Columns wurden entwickelt, hergestellt und getestet, um die Trennungsanforderungen spezifischer Anwendungen zu erfüllen. Diese Säulen basieren auf neuartigen und einzigartigen Chemikalien und kombinieren eine erstklassige Auflösung mit Anwenderfreundlichkeit.
  • Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
  • Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
  • Hervorragende Peak-Formen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Analysesäule
0,30 bis 0,90 ml/min
6000 psi (415 bar)
Kugelförmiges Silika
2,5 bis 7
Each
100 m²/g
Silika, kugelförmig, Nanopolymer-Hybrid
Silika, kugelförmig, Nanopolymer-Hybrid
Geschützt
Analysesäule
3 mm
50 mm
0 bis 100 % wässrige mobile Phase
3 μm
300 Å
Kompatibel mit den meisten gängigen organischen HPLC-Lösungsmitteln außer Alkoholen
45 °C
Acclaim
Mixed-Mode
HILIC und Ionenaustausch
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.