Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P1 HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Mixed-Mode-Säulen für die gleichzeitige Trennung von pharmazeutischen Wirkstoffen und ihren Gegenionen mit hoher Effizienz.
Marke: Thermo Scientific™ 071389
Beschreibung
Trennen Sie mit den hocheffizienten Thermo Scientific™ Acclaim™ Trinity P1-LC-Säulen gleichzeitig pharmazeutische Wirkstoffe und deren Gegenionen. Eine einzigartige trimodale Oberflächenchemie bietet gleichzeitige Umkehrphasen-, Kationen- und Anionenaustausch-Funktionen und ermöglicht maximale Flexibilität bei der Methodenentwicklung. Optimieren Sie einfach durch Anpassen der Pufferkonzentration der mobilen Phase, des pH-Werts und des Lösungsmittelgehalts die Selektivität – entweder aller Werte gemeinsam oder unabhängig voneinander – zur Beschleunigung von chromatographischen Trennungen und Steigerung der Produktivität.
Die stationäre Acclaim Trinity P1 Phase auf Basis der Nanopolymer-Silika-Hybrid-Technologie (NSH) besteht aus hochreinen porösen, sphärischen Silikapartikeln von 3 μm Größe und ist mit geladenen Nanopolymer-Perlen beschichtet. Die einzigartige Oberflächenchemie umfasst einen inneren Porenbereich, der durch eine organische Schicht modifiziert ist und sowohl Umkehrphasen- als auch Anionenaustausch-Eigenschaften bietet. Umgekehrt ist die äußere Porenoberfläche durch die Kationenaustausch-Funktionalität zur Erzielung einer herausragenden chromatografischen Leistung modifiziert.- Hervorragende Selektivität zur gleichzeitigen Trennung von medizinisch wirksamen Bestandteilen (Active Pharmaceutical Ingredients, API) und Gegenionen (basische, neutrale und saure Analyten)
- Effektive Retention hydrophiler ionischer und ionisierbarer Analyten ohne Reagenzien mit Ionenpaarbindung
- Eindeutige räumliche Trennung der Anionen- und Kationenaustauschbereiche
- Flexible Methodenentwicklung mit unabhängiger Steuerung der einzelnen Retentionsmechanismen
- Geringes Säulenbluten; kompatibel mit Massenspektrometrie (MS), Charged-Aerosol-Detektion (CAD) und Verdampfungs-Lichtstreuungs-Detektoren (ELSD)
- Erhältlich mit 2,1 und 3,0 mm Durchmesser und 50, 100 und 150 mm Länge
- Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
- Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
- Hervorragende Peakformen
- Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spezifikation
Analysesäule | |
ELSD, UV-Detektor | |
4500 psi (310 bar) | |
2,5 bis 7 | |
100 m²/g | |
Umkehrphase/Anionenaustausch/Kationenaustausch | |
Silika, kugelförmig, Nanopolymer-Hybrid | |
Geschützt | |
Analysesäule |
2,1 mm | |
100 mm | |
3 μm | |
300 Å | |
45 °C | |
Acclaim | |
Mixed-Mode | |
Umkehrphase und Ionenaustausch |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.