Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ HPLC-Säulen für Tenside
Zur hervorragenden Trennung anionischer, nichtionischer und kationischer Tenside mit ELSD- und RI-Detektoren.
Marke:  Thermo Scientific™ 063201
723.45 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11311823
  • 862.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Acclaim™ LC-Säulen für Tenside erzielen Sie für alle Tensidklassen eine ausgezeichnete Trennung. Diese hocheffizienten Säulen auf Silikabasis bieten eine hervorragende Auflösung und einen hervorragenden Durchsatz für HPLC-Trennungen, die mithilfe von UV-Vis, Verdampfungs-Lichtstreuungs-Detektion (ELSD) oder der Brechungsindex-Detektion (refractive index, RI) durchgeführt werden. Die neuartige Oberflächenchemie schafft eine einzigartige Polarität, die die Auflösung für einzelne Oligomere der ethoxylierten Tenside im Vergleich zu herkömmlichen C18-Säulen erheblich verbessert.
Wenn Sie einen aufgeladenen Aerosoldetektor (CAD) oder ein Massenspektrometer (MS) zur Tensidanalyse nutzen, entscheiden Sie sich für die Acclaim Plus LC-Säule für Tenside. Diese hocheffiziente, durchsatzstarke Säule mit hoher Auflösung hat eine ähnliche Selektivität wie die Acclaim Säule für Tenside, doch sie bietet ein außerordentlich geringes Säulenbluten und bietet damit eine optimale Leistung mit empfindlicheren Detektoren.
Unübertroffene Leistung bei der Trennung eines breiten Tensidspektrums
  • Hervorragende Selektivität zur Trennung von anionischen, nichtionischen, kationischen und amphoteren Tensiden
  • Beständig gegen Entnetzen bei stark wässrigen mobilen Phasen
  • Hält hochgradig hydrophile Verbindungen zurück, wie z. B. hydrotrope Stoffe
  • Hervorragende Peakformen, insbesondere für kationische Tenside
  • Robuste Trennungen unter verschiedensten Bedingungen
  • Erhältlich in den Partikelgrößen 3,0 und 5,0 μm, mit den Durchmessern 2,1, 3,0 und 4,6 mm und in den Längen 150 und 250 mm
Informationen zur Familie der Acclaim HPLC-Säulen für Spezialanwendungen
Die Acclaim Säulen für Spezialanwendungen wurden entwickelt, hergestellt und geprüft, um die Ansprüche an die Trennung bei spezifischen Anwendungen zu erfüllen. Diese Säulen basieren auf neuartigen und einzigartigen Chemikalien und kombinieren eine erstklassige Auflösung mit Anwenderfreundlichkeit.
  • Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
  • Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
  • Hervorragende Peakformen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
0,8 bis 2,0 ml/min
150 mm
<10.0 ppm Metall insgesamt, <3.0 ppm einzelne Metalle
5 μm
2,5 bis 7,5
0.9 bis 1 ml/g
300 m²/g
Geschützt
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch
Ionentrennung
Responsibly packaged
4,6 mm
ELSD, SCD, UV-Vis-Detektor
5.500 psi (380 bar)
Kugelförmig
<1.3
120 Å
Each
60 °C
Acclaim
12 %
Ja
Analysesäule
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.