Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Polar Advantage II HPLC-Säulen
Lösen Sie polare und unpolare Verbindungen in einem einzigen Durchlauf auf. Diese Säulen bieten eine hohe pH-Stabilität (pH 1,5 bis 10) bei der Trennung von basischen, neutralen und sauren Spezies.
171.49 CHF - 991.31 CHF
Spezifikation
Porengröße | 120 Å |
---|---|
Oberfläche | 300 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L60 |
Stationäre Phase | Polar eingebettet |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11391813
|
Thermo Scientific™
063197 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
737.16 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11301823
|
Thermo Scientific™
063199 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
812.08 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12719815
|
Thermo Scientific™
078001 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
695.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12606547
|
Thermo Scientific™
077999 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
455.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12709815
|
Thermo Scientific™
077998 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
695.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12799805
|
Thermo Scientific™
077997 |
3 μm | 2,1 mm | 250 mm |
853.01 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11352073
|
Thermo Scientific™
074814 |
2,2 μm | 2,1 mm | 250 mm |
991.31 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11391953
|
Thermo Scientific™
071607 |
2,2 μm | 3 mm | 100 mm |
841.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11351953
|
Thermo Scientific™
071402 |
2,2 μm | 2,1 mm | 30 mm |
650.24 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11341953
|
Thermo Scientific™
071401 |
2,2 μm | 2,1 mm | 150 mm |
839.74 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11341913
|
Thermo Scientific™
068990 |
2,2 μm | 2,1 mm | 100 mm |
781.14 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11331913
|
Thermo Scientific™
068989 |
2,2 μm | 2,1 mm | 50 mm |
676.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11391973
|
Thermo Scientific™
071985 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
208.86 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11341923
|
Thermo Scientific™
069699 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm |
171.49 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11371733
|
Thermo Scientific™
069692 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
206.90 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11361933
|
Thermo Scientific™
070080 |
3 μm | 3 mm | 250 mm |
955.91 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11301913
|
Thermo Scientific™
068973 |
3 μm | 3 mm | 50 mm |
552.09 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11321893
|
Thermo Scientific™
066277 |
3 μm | 3 mm | 75 mm |
606.29 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11311893
|
Thermo Scientific™
066276 |
3 μm | 3 mm | 33 mm |
494.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11391863
|
Thermo Scientific™
063705 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
730.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11381813
|
Thermo Scientific™
063191 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
730.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11371813
|
Thermo Scientific™
063189 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm |
481.28 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11361813
|
Thermo Scientific™
063187 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
737.16 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12646547
|
Thermo Scientific™
078000 |
3 μm | 3 mm | 100 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11301963
|
Thermo Scientific™
071608 |
2,2 μm | 3 mm | 50 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage II (PA2) Umkehrphasensäulen lassen sich polare und unpolare Verbindungen in einem einzigen Durchgang auflösen. Diese hocheffizienten Säulen auf Silikabasis verfügen über eine polar-eingebettete stationäre Phase, die über einen breiteren Bereich chromatographischer Bedingungen als mit herkömmlichen stationären Phasen mit umgekehrter Phase betrieben werden kann. Ihre einzigartige Chemie bietet eine verbesserte hydrolytische Stabilität von pH 1,5 bis 10 mit 100 % wässrigen mobilen Phasen. Die Säule weist eine Selektivität auf, die eine Ergänzung zu herkömmlichen C18-Säulen darstellt und hervorragenden Peakformen für basische und saure Verbindungen besitzt.
Ergänzende Selektivität und verbesserte hydrolytische Stabilität- Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
- Hohe Umkehrphasen-Kapazität
- Außergewöhnlich hohe hydrolytische Stabilität (pH 1,5 bis 10)
- Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit Massenspektrometrie (MS)
- Erhältlich in Partikelgrößen von 2,2, 3 und 5 µm, mit Durchmessern von 4,6, 3,0 und 2,1 mm und mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
- Auch erhältlich im 2,2-µm-RSLC-Format für zuverlässige und schnelle Trennungen
Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden an. Diese ultrareinen Säulen auf Silika-Basis mit hochmodernen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Ein breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich der üblichen C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren steht zur Verfügung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
- Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spezifikation
120 Å | |
60 °C | |
Polar eingebettet | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
300 m²/g | |
L60 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.