Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap5μ m Partikelgröße Schutzsäulen
Diese Schutzsäulen eignen sich zum Schutz von Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap Säulen mit einer Partikelgröße von 5 μm vor Probenrückständen und störenden Substanzen.
Marke: Thermo Scientific™ 160428
Beschreibung
Schützen Sie Ihre analytische HPLC-Säule vor Schäden durch Probenreste und Störsubstanzen. Dies ist eine kostengünstige Möglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer analytischen Säule mit minimaler Beeinträchtigung der Leistung.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap Vorsäulen mit 5 μm-Partikelgröße mit Acclaim PepMap Säulen, die für Proteomik-Trennungen verwendet werden.
Speziell für hochauflösende Peptidtrennungen entwickelt und für alle ESI-MS oder MALDI-MS Applikationen geeignet, einschliesslich Peptid-Mapping bei dem der weite Bereich an Formaten eine maximale Auflösung (Auffindung) oder höheren Durchsatz (Valdierung) ermöglicht. Aufgrund der hohen Beladungskapazität sind Acclaim PepMap Säulen ideal für die Analyse von seltenen Peptiden in komplexen proteomischen Proben geeignet.Lieferbar in UHPLC kompatibler Konfiguration mit 5, 3 und 2μm Partikeln mit NanoViper fingertight Fittingen zur einfachen Säuleninstallation mit Null Totvolumen
Hohe Auflösung bei Proteinanalysen, Biomarker-Auffindung und Systembiologie
Höchste Empfindlichkeit in der LC-MS aufgrund der einzigartigen Beladbarkeit
Minimierte Ionen-Unterdrückung für TFA-freie LC-MS
Ideal für ESI-MS oder MALDI-MS Applikationen
Höchste Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
Einfach anwendbare miniaturisierte HPLC auf Spitzenniveau
Die monolithischen PepSwift / ProSwift Säulen wurden für hochauflösende LC-MS Analysen bei der Proteinbestimmung, Biomarker-Auffindung und Systembiologie entwickelt. Auf Basis eines Polystyrol-Divinylbenzen-Copolymers bietet die monolitische Struktur, die einen höheren Massenaustausch und schneller Trennungen erlaubt, eine hochwertige Alternative zu traditionellen Mikropartikel-Sorbentien. Mit diesen Säulen können hochempfindliche Proteomstudien und Biotechanwendungen einfach durchgeführt werden.
Phase: Acclaim PepMap100 C18, 100Å
Partikelgrösse: 5μm
L/φ Innen: 1/0,300mm
Spezifikation
5 μm | |
100Å | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
1 mm | |
300 μm | |
nanoLC |