Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamat-HPLC-Säulen
Erzielen Sie mit den hocheffizienten Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamat-LC-Säulen eine Basislinientrennung von Carbamat gemäß der US-EPA-Methode 531.2.
Marke: Thermo Scientific™ 072925
Beschreibung
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamat LC-Säulen eine Basislinientrennung von Carbamat-Pestiziden (N-methylcarbamat- und N-methylcarbamoyloxim-Pestiziden) gemäß der US-EPA-Methode 531.2. Diese hocheffizienten Säulen sind kompatibel mit binären (Methanol/Wasser) und ternären (Acetonitril/Methanol/Wasser) Gradienten der mobilen Phase und ermöglichen so eine höhere Flexibilität. Verwenden Sie diese Säulen mit extrem geringem Säulenbluten entweder mit LC/Nachsäulen-Derivatisierung/Fluoreszenz- oder LC/MS-Detektion, um eine ultimative Empfindlichkeit zu erzielen.
Acclaim Spezialsäulen sind für spezifische Applikationen optimiert wie z. B. der Analyse von Wirkstoffen und Gegenionen, organischen Säuren, Tensiden, Sprengstoffrückständen (EPA Methode 8330) Carbamaten (EPA Methode 531.2) und Carbonylverbindungen (EPA Methode 554 & 8315).--Acclaim Trinity P1 Analyse von Wirkstoffen und Gegenionen
--Acclaim Surfactant simultane Separation aller Tensidarten
--Acclaim Organic Acid hydrophile organische Säuren uns aliphatische Säuren
--Acclaim Explosives Sprengstoffrückstände in natürlichen Wasser- und Bodenproben
--Acclaim Carbamate Pestizide in Umweltproben
--Acclaim Carbonyl Aldehyde und Ketone in Umweltproben
Phase: Acclaim Carbamate
Partikelgrösse: 3μm
L/Φ Innen: 150/4.6mm
Spezifikation
Firmeneigene Alkyl-Gruppe | |
4.6 mm | |
LC/MS | |
6000 psi (415 bar) | |
3 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Acclaim | |
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch | |
Analysesäule |
Analysesäule | |
0,8 bis 1,6 ml/min | |
150 mm | |
Kugelförmig | |
3 bis 7 | |
300 m²/g | |
Geschützt | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.