Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 HPLC-Säulen
Zur besseren Trennung hydrophober Strukturisomere.
206.90 CHF - 896.17 CHF
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 200 Å |
Oberfläche | 200 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
Stationäre Phase | C30 |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11312003
|
Thermo Scientific™
075718 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
709.19 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11322003
|
Thermo Scientific™
075719 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
641.11 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12769815
|
Thermo Scientific™
078660 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
704.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12779815
|
Thermo Scientific™
078661 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm |
525.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12799815
|
Thermo Scientific™
078663 |
3 μm | 3 mm | 50 mm | |||||
12709825
|
Thermo Scientific™
078664 |
3 μm | 2,1 mm | 250 mm |
787.42 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12719825
|
Thermo Scientific™
078665 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
641.11 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12729825
|
Thermo Scientific™
078666 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
525.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11332003
|
Thermo Scientific™
075720 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm |
206.90 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11342003
|
Thermo Scientific™
075721 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
216.75 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11352003
|
Thermo Scientific™
075722 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
206.90 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11362003
|
Thermo Scientific™
075723 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
812.08 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11372003
|
Thermo Scientific™
075724 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
819.81 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11362023
|
Thermo Scientific™
075725 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
819.81 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11372023
|
Thermo Scientific™
075726 |
3 μm | 3 mm | 250 mm |
896.17 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 LC-Umkehrphasensäulen gewährleisten überragende Ergebnisse bei der Trennung von hydrophoben, strukturell verwandten Isomeren. Die kovalente Modifikation von C30-Alkylsilan auf ultrareinem, sphärischem, porösem Silika verleiht diesen Säulen eine hohe Formselektivität. Sie sind vollständig kompatibel mit verschiedenen wässrigen Puffern, nützlich für ein breites Anwendungsspektrum von Analyten und bieten mehr Flexibilität bei der Methodenentwicklung.
Hohe Formselektivität zur Trennung von strukturverwandten Isomeren- Einzigartige Selektivität komplementär zu anderen Umkehrphasensäulen
- Hohe Effizienz und robustePackung
- Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
- Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 8
- Erhältlich in den Partikelgrößen 3 und 5 μm, mit Durchmessern von 4,6, 3,0 und 2,1 mm und einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 200 Å
Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden an. Diese Säulen auf Silikabasis mit fortschrittlichen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Ein breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich der üblichen C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren steht zur Verfügung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
- Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spezifikation
2 bis 8 | |
200 m²/g | |
C30 | |
13 % | |
Umkehrphase |
200 Å | |
60 °C | |
Acclaim | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.