Learn More
Miele Professional™ Base
Geschlossener Sockel UG 30-90/70-85 zum Anheben des Geräts, 70 cm tief, 90 cm breit
Marke:  Miele Professional™ 10210600
Artikelnummer. 15420525
  • 1910.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Geeignet für alle Maschinen, 90 cm breit, 70 cm tief
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Sockel/Basis
Edelstahl
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte mit großer Kapazität, Labor