Learn More
Miele Professional™ Deckel
Deckel A19 zur Fixierung von empfindlichem Spülgut
Marke: Miele Professional™ 5746210
120.45 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.70000kg
Beschreibung
- Lochblech 7 x 7 x 3 mm
- Geeignet für Einsatz E969
Spezifikation
Edelstahl | |
Deckel | |
Edelstahl | |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |