Learn More
Cytiva Zubehör-Kits
Marke:  Cytiva 28-9663-74
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11633224
Spezifikation
Zubehör-Kits
Je 1
Netzring, Stützsieb, O-Ring, zwei Quetschhülsenund zwei Fingertight-Verschlussstopfen
For HiScale 26 Säulen