Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Wellwash™ and Wellwash™ Versa Microplate Washers
Waschen Sie 96-Well Platten zuverlässig mit diesem benutzerfreundlichen Mikrotiterplatten-Waschgerät für routinemäßige ELISA-Applikationen.
37.25 CHF - 134.00 CHF
Spezifikation
Menge 5 Pk.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15640845
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
N12407
Flüssigkeitsfilter, 5 Stück
134.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15331441
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
N12785
Ersatzkappe für Vorratsflasche, 2 Stck
37.25 CHF
2 Packungen
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Zubehör ist für die Verwendung mit dem Wellwash™ Mikrotiterplatten-Waschgerät vorgesehen. Waschen Sie 96-Well-Platten zuverlässig mit dem Thermo Scientific™ Wellwash™, einem anwenderfreundlichen und zuverlässigen Mikrotiterplatten-Waschgerät für routinemäßige ELISA-Anwendungen. Das Waschgerät ist mit einer grafischen Benutzeroberfläche, verschiedenen Sprachversionen und einem USB-Anschluss für optimale Anwenderfreundlichkeit und hervorragenden Komfort ausgestattet. Mit unserem eGuide sehen Sie, wie unser komplettes ELISA-Portfolio Ihre ELISA-Arbeitsabläufe vereinfachen kann.
Merkmale:
  • Großes, klares Farbdisplay und Tastenfeld gewährleisten Anwenderfreundlichkeit
  • Anwenderoberfläche ist logisch und intuitiv aufgebaut und ermöglicht eine schnelle Protokollprogrammierung
  • Anwenderfreundliche Software erfordert nur minimale Schulung und gewährleistet einen schnellen Einstieg
  • Druckfreie Flaschen sind sicher zu verwenden
  • Flüssigkeitsstandsensoren in Wasch- und Abfallflaschen sorgen für sichere Durchläufe
  • Automatische Vorspülfunktion gewährleistet sichere Leistung
  • Aerosolabdeckung verhindert das Entweichen von Aerosolen infektiösen Materials
  • Plattensensor erkennt, ob eine Platte vorhanden ist oder nicht
  • Wellwash dient zum effektiven Entfernen überschüssiger Flüssigkeit aus Wells
  • Geringe Restvolumen gewährleisten eine optimale Waschleistung und zuverlässige Assay-Ergebnisse
Lieferumfang:
1 Waschflasche (2 l), 1 Abfallflasche (2 l), 1 Waschkopf (8 l), Aerosolabdeckung
Empfohlen für:
ELISA-basierte Assays
Garantie: 1 Jahr
Spezifikation
Spezifikation
5 Pk.