Learn More
Cytiva Zubehör für die vertikale Elektrophoreseeinheit SE 660
110.00 CHF - 217.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 660 Vertikale Elektrophoreseeinheit |
---|---|
Typ | Glasplatten |
Material | Glas |
Menge | 2/Pckg. |
Länge (metrisch) | 18 cm |
Produktcode | Marke | Typ | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10713267
|
Cytiva
SE6402 |
Glasplatten | 18 cm | 8 cm |
217.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11520764
|
Cytiva
SE6102 |
Glasplatten | 18 cm | 16 cm |
110.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Spezifikation
SE 660 Vertikale Elektrophoreseeinheit | |
Glas | |
18 cm |
Glasplatten | |
2/Pckg. |