Learn More
Cytiva Zubehör für SE 250/260 Mini-Vertical-Geleinheiten: Abstandshalter
91.11 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 250, SE 260 vertikales Gelelektrophoresesystem im Mini-Format |
---|---|
Typ | Abstandshalter |
Länge (metrisch) | 8 cm |
Produktcode | Marke | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11755393
|
Cytiva
SE2119T-2-.75 |
0,02 in. | 0.07 cm |
91.11 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10585215
|
Cytiva
SE2119T-2-1.0 |
0.03 Zoll | 0.1 cm |
91.11 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10209354
|
Cytiva
SE2119T-2-1.5 |
0.05 Zoll | 0.15 cm |
91.11 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
SE 250, SE 260 vertikales Gelelektrophoresesystem im Mini-Format | |
Abstandshalter | |
8 cm |