Learn More
Cytiva Zubehör für SE 250/260 Mini-Vertical-Geleinheiten: Kamm, Anzahl Wells = 10
Marke: Cytiva SE211A-10-.75
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
SE 250, SE 260 vertikales Gelsystem im Mini-Format | |
PTFE | |
0,02 in. | |
3.6 μl/mm | |
0,03 in. |
Kamm | |
10 | |
0.07 cm | |
0.48 cm | |
0.1 cm |