Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Magnetrührer der RT Basic Serie und RT Touch Serie
Verwenden Sie dieses Zubehör, um das Leistungsverhalten Ihrer Thermo Scientific™ RT Basic-Magnetrührer zu optimieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 88880146
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15238904
  • 19.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie dieses Thermo Scientific™ Zubehör für Magnetrührer der RT Basic Serie, um die Leistung Ihres Rührers zu optimieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Magnetrührer der RT Basic Serie und RT Touch Serie
Plattenabdeckung
Rutschfeste Silikon-Plattenabdeckung für Artikel88880011 und 88880012 (weiße Farbe, Silikon, 220 mm Durchmesser)
96-Well Platten, 384-Well Platten
Silikon