Learn More
Cytiva Zubehör für Multiphor™ II Elektrophoresesysteme
Zubehör zur analytischen oder präparativen Trennung von Proteinen und Peptiden durch isoelektrische Fokussierung (IEF), native oder SDS PAGE-, 2-D PAGE- und DNA-Elektrophorese
Marke: Cytiva 80112946
91.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unterstützt die hochwertige Herstellung von Laborgelen
Spezifikation
Multiphor™ II Elektrophoresesystem | |
IEF Probenapplikationsstück | |
200/Packung |