Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Fisherbrand™ Miniröhrchen-Rotator
Optimieren Sie den Fisher Scientific™ Mini-Röhrchenrotator mit diesem optionalen Zubehör
Marke:  Fisherbrand™ 88861203
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15544140
  • 15.20 CHF / 2 Einheiten
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Optimieren Sie Ihren Mini-Röhrchenrotator mit diesem optionalen Zubehör
  • Erhöhen Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 Paddel für 1,5 ml-/2 ml-Röhrchen
Zwei Paddel für 1,5 ml-/2 ml-Röhrchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für Fisherbrand™ Miniröhrchen-Rotator > Zwei Rührstäbchen für 1.5 ml/2 ml-Röhrchen