Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für die Cimarec+™ Rührer-Serie
Präzise Rührsteuerung für Ihre Routineverfahren.
25.63 CHF - 82.71 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15483660
|
Thermo Scientific™
CIC0001448 |
PT1000 externe Sonde, 0 bis 400 °C |
82.71 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15413660
|
Thermo Scientific™
CIC0001444 |
Transparente Abschirmung für 4 x 4 |
29.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15443660
|
Thermo Scientific™
CIC0001445 |
Transparente Abschirmung für 7 x 7 |
25.63 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15453660
|
Thermo Scientific™
CIC0001446 |
Transparente Abschirmung für 10 x 10 |
31.76 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15626245
|
Thermo Scientific™
CIC0001830 |
Haltestange |
39.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15636245
|
Thermo Scientific™
CIC0001831 |
Klemme und Halter |
47.44 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Diese Zubehörteile sind vorgesehen für die Verwendung mit Cimarec+™ Serie digitale Rührer. Unsere neuen digitalen Rührer der Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie bieten eine präzise Rührsteuerung für Routineverfahren. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und flexibel einsetzbar – von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen.
- Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
- Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
- Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Rührvorgang
- Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
- Optionaler Spritzschutz erhältlich
- Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
LED |