Learn More
Epredia™ Zubehör für alle Richard-Allan Scientific™ Kryostatmodelle
Unterstützen und erweitern Sie die Funktionalität von Richard-Allan Scientific™ Kryostatmodellen mit Zubehör für alle Richard-Allan Scientific Kryostate.
Marke:  Epredia™ 570400
136.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12003089
  • 164.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Unterstützen und erweitern Sie die Funktionalität von Richard-Allan Scientific™ Kryostatmodellen mit Zubehör für alle Richard-Allan Scientific Kryostate.
Spezifikation
Spezifikation
Kryoformen, 10 mm
Kryoformen
Richard-Allan Scientific Kryostate