Learn More
Abnova™ ACATE2 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00023597-P01.25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16137522
  • 561.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH12573
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
49.06
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 μg
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACOT9
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
23597
ACATE2 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
ACATE2/CGI-16/MT-ACT48
ACOT9