Learn More
Abnova™ CEN8p (R6G) FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden als chromosomale Marker unter Verwendung der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Marke:  Abnova™ FC0063.20uL
Artikelnummer. 16002645
  • 1015.00 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: FISH-Hybridisierungspuffer (80 μl)
Beschreibung
Beschreibung
FISH ist ein Verfahren zur Identifizierung und Lokalisierung des Vorhandenseins oder Fehlens spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen und Geweben. Abnova hat eine Reihe von FISH-Sonden für den Nachweis von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation entwickelt. Jede FISH-Sonde verfügt über ein Paar Lokus-spezifischer, Fluorophor-markierter Sonden, die aus einer Bakterienchromosomen-Bibliothek (BAC) stammen.
Vorteile
  • Zweifarbige Sonden für schnelle, empfindliche und spezifische Detektion
  • Funktioniert für Metaphase-Spread, in Paraffin gengebettetem und gefrorenem Gewebe
  • Identifizieren von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation
  • Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Niedrige Kreuzreaktivität
Spezifikation
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gehäuse 8p11.21
CEN8p (R6G) FISH-Sonde
R6G
FISH-Hybridisierungspuffer (80 ul)
Gehäuse CEN8p