Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ 384-Well-Lagerplatten, quadratische Well, 120μl
384-Well-Mikroarrayplatte mit pyramidenförmigen Well-Böden für maximale Probenrückgewinnung.
Marke: Thermo Scientific™ AB-0781
261.67 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21898" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, Mischbibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem Reinraum der Klasse 100,000 ISO 9001-Bedingungen mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die Vertrauen in die Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
Alle Thermo Scientific Platten werden in unserem Reinraumwerk hergestellt, um einen molekularen Gütegrad zu gewährleisten. Unsere große Bandbreite an Platten aus Polypropylen bietet ausgezeichnete Lösungen für die Probenlagerung und Assay-Einrichtung, sodass Verdünnungen und Aliquote einfach gehandhabt, gelagert oder transportiert werden können. Alle Platten sind im ANSI-Format für die Kompatibilität mit automatisierten Systemen konzipiert. Um Sie bei der Lagerung und Rückverfolgung weiter zu unterstützen, können alle Platten mit anwenderspezifischen Barcodes geliefert werden.
Besondere Eigenschaften
• Pyramidenförmiger Well-Boden für einfache Probenentnahme
• Separate, erhöhte Ränder um jedes Well für eine effektive Abdichtung und zur Verringerung des Risikos von Kreuzkontaminationen
• Zusätzliche erhöhte Eckränder zum Schutz der Dichtungskanten
Kompatible Verschlussfolie:Heißversiegelung
> Gefahren: Keine
>Max. Zentrifugalkraft: 5000 g
> Max. Vol. (Foliendichtung): 120 μ l
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
384-Well | |
16 x 24 | |
50 Kartons | |
ABgene | |
Mikrotiterplatte | |
Polypropylen | |
384 | |
Reinraum | |
Quadratisch, konischer Boden (V-Well) | |
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung | |
50 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
PCR-fähig |
Zertifiziert RNase-, PCR, DNase- und Human-DNA-frei. ANSI-konform | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Naturfarben | |
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler | |
120 μl | |
100 μl | |
Unbehandelt | |
Ja | |
5000 xG | |
10 | |
Ja | |
ANSI/ SLAS-Standard |