Learn More
Abamectin, Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell Fluka R1781-100MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
Spezifikation
Abamectin | |
≤ 100% | |
Avermectin B1 | |
Weiß |
71751-41-2 | |
C48H72O14 (avermectin B1a) + C47H70O14 | |
155°C to 157°C | |
100 mg |