Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- Jeder Polybeutel mit KleenGuard™
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | Extragroß |
Geschlecht | Unisex |
Material | Spunbond Polypropylene |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |