Learn More
Thermo Scientific™ A27-8 x 50 Festwinkelrotor
Verkürzen Sie die Vorbereitungszeiten für einen Durchlauf, und gewährleisten Sie gleichzeitig die Sicherheit des Rotors mit dem Thermo Scientific™ A27-8 x 50 ml Festwinkelrotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75003008
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verkürzen Sie die Vorbereitungszeiten für einen Durchlauf, und gewährleisten Sie gleichzeitig die Sicherheit des Rotors mit dem Thermo Scientific™ A27-8 x 50 ml Festwinkelrotor. Mit hoher RZB-Leistung ermöglicht dieser Rotor Virus-, Proteomik- und subzelluläre Partikeltrennungen in einem modernisierten Thermo Scientific SS-34 Design.
Auto-Lock Rotorsystem:
- Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter 3 Sekunden
- Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
- Kein Werkzeug erforderlich
- Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Sofortige Auto-ID Rotoridentifikation
- Sofortige Identifizierung eines Rotors
- Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
- Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff:
- Beschleunigt und vereinfacht das Anbringen des Rotordeckels und sorgt gleichzeitig für eine sichere Befestigung des Deckels
- Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren sowie weitere Verbesserung durch leichtgewichtiges Design
Spezifikation
A27-8 x 50 Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
87.207 × g | |
107 mm | |
408 | |
29 mm | |
Sorvall LYNX 6000 und 4000 Superspeed-Zentrifugen | |
Ja |
Aluminium | |
8 x 50 ml | |
27.000 U/min | |
33 mm | |
108 mm | |
15,0 lb. (6,8 kg) | |
34° |