Learn More
IKA™ A 11 Basisch
Das Batch-Walzwerk mit Edelstahl-Wendetrommel ist für das Schlagschleifen von harten, spröden oder nicht elastischen Schleifmaterialien ausgelegt.
3095.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 85 x 85 x 240 mm
Hertz 50/60 Hz
Geschwindigkeit 0 to 28 rpm
Spannung 100/115 V, 220/230 V
Gewicht (metrisch) 1.5 kg
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16218111
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
IKA™
0002900003
CH Plug
3095.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Feuchte und klebrige Materialien können durch Zugabe von Wasser pulverisiert werden
  • Mahlkammer aus PTFE, glasfaserverstärkt mit Edelstahleinlass (1.4571)
  • Nutzvolumen 80 ml
  • Zur Versprödung von Mahlgut mit Flüssigstickstoff in der Mahlkammer
Spezifikation
Spezifikation
85 x 85 x 240 mm
0 to 28 rpm
1.5 kg
50/60 Hz
100/115 V, 220/230 V