Learn More
Fisherbrand™ 9 mm PP-Kurzgewindedichtung, schwarz, Mittelloch, angebrachtes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
224.00 CHF - 629.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Kappe mit Kurzgewinde |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Öffnung | 6 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11862771
|
Fisherbrand™
09 15 1669 |
Silikon/PTFE | Blau, Weiß, Schwarz | 1 mm |
629.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11827281
|
Fisherbrand™
09 15 1572 |
Silikon/PTFE | Rot, Weiß, Schwarz | 1 mm |
480.48 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11874840
|
Fisherbrand™
09 15 1668 |
PTFE rein | Schwarz | 0,2 mm |
224.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11854840
|
Fisherbrand™
09 15 1570 |
Naturkautschuk/TEF | Rot-Orange, Durchsichtig, Schwarz | 1 mm |
270.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11844850
|
Fisherbrand™
09 15 2013 |
Rotes Gummi/PTFE | Rot-Orange, Schwarz | 1 mm |
273.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11864840
|
Fisherbrand™
09 15 1571 |
Silikon/PTFE | Rot, Weiß, Schwarz | 1 mm |
558.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Kein Durchdrücken des Septums
- Bessere Dichtungseigenschaften
- Verbesserte Kompatibilität mit Autosamplern
- Flexibilität bei der Auswahl des besten Septums für Geräte und Anwendungen
- Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßig verteilte Riffelung für optimale Handhabung
- Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Profil entsprechend einem Bördelrand oder Schnappringverschluss, kompatibel mit Roboter-Autosamplern
Spezifikation
Kappe mit Kurzgewinde | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
Schraube |
6 mm | |
Polypropylen | |
100 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 9 mm PP-Kurzgewindedichtung, schwarz, Mittelloch, angebrachtes Septum