Learn More
Uvex™ 9906 Pheos SLB2 Polycarbonate Visors
Visors are treated with supravision excellence coating for anti-fog and anti-scratch protection. Certified in accordance with GS-ET 29 as Class 2 Visors for protection from electrical arcs (7 kA).
162.00 CHF - 181.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pheos E-S-WR Schutzhelme |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Montageart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Montageart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17200282
|
Uvex™
9906008 |
Magnetische Verriegelung |
181.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17290272
|
Uvex™
9906007 |
Mechanische Hebel |
162.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Magnetic locking system is extremely easy to attach to the visor
- Ergonomic joint system is comfortable to wear, even for long periods
- Certified in accordance with GS-ET 29 as Class 2 Visors for protection from electrical arcs (7 kA)
- Labeling: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Frame), 2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 (Lens)
- Compatible only with Pheos E-S-WR helmets
- Lens can be changed
- Helmet sold separately
Supravision Excellence Coating
- Interior: Anti-fog
- Exterior: Scratch-resistant and chemical-resistant
- Lenses are easy to clean and less susceptible to soiling
Spezifikation
EN 166:2001, EN 170:2002 | |
Pheos E-S-WR Schutzhelme | |
Polycarbonat | |
Visor |
Schwarz | |
Durchsichtig | |
9906 Pheos SLB2 | |
Klasse 2 |