Learn More
Uvex™ 9906 Pheos SLB1 Polycarbonate Visors
Visors are treated with supravision excellence coating for anti-fog and anti-scratch protection. Certified in accordance with GS-ET 29 as Class 1 Visors for protection from electrical arcs (4 kA).
Marke: Uvex™ 9906005
77.61 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das magnetische Verriegelungssystem lässt sich ganz einfach am Visier anbringen
- Der ergonomische Gesichtsschutzschirm ist auch über längere Zeit angenehm zu tragen
- Gemäß GS-ET 29 als Gesichtsschutzschirm der Klasse 1 zum Schutz vor Lichtbögen (4 kA) zertifiziert
- Kennzeichnung: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Rahmen), 2C-1.2 W 1 B 8-1 0 9 KN CE 0196 (Objektiv)
- Nur kompatibel mit Pheos E-S-WR Helmen
- Das Objektiv ist austauschbar
- Der Helm ist separat erhältlich
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Objektive sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Spezifikation
EN 166:2001, EN 170:2002 | |
Pheos E-S-WR Schutzhelme | |
Polycarbonat | |
Mechanische Hebel | |
Klasse 1 |
Schwarz | |
Durchsichtig | |
9906 Pheos SLB1 | |
Visor |