Learn More
uvex 9906 pheos Ersatzvisierscheibe SLB2
Die Ersatz-Visierscheibe für Schutzhelme der Serie pheos ist kompatibel mit Modell 9906.002 (mechanische Hebelarme) oder Modell 9906.003 (selbstverriegelnde Magnetverschlüsse).
Marke: uvex 9906017
63.46 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ersatzscheibe für uvex pheos Modell 9906.002 (mechanische Hebelarme) oder Modell 9906.003 (selbstverriegelnde Magnetverschlüsse)
- Leichter, robuster Gesichtsschutz für uvex pheos Industrieschutzhelm ES-WR/BS-WR und uvex pheos alpine (Visieradapter 9790.067 erforderlich)
- Beschriftung: 2C-1,2 W1 B 8-2 0 9 KN CE 0196
- Mit Beschichtung supravision excellence
- Störlichtbogen Klasse 2 mit Kinnschutz
Supravision Excellence Beschichtung
- Innen: Beschlagfrei
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Spezifikation
EN 166:2001, EN 170:2002 | |
Kinnschutz | |
Polycarbonat |
pheos 9906.002, 9906.003 | |
Blau |