Learn More
uvex 9906 pheos Ersatzvisierscheibe SLB1
Die Ersatz-Visierscheibe für Schutzhelme der Serie pheos ist kompatibel mit Modell 9906.002 (mechanische Hebelarme) oder Modell 9906.003 (selbstverriegelnde Magnetverschlüsse).
Marke: uvex 9906012
37.58 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ersatzscheibe für uvex pheos Modell 9906.002 (mechanische Hebelarme) oder Modell 9906.003 (selbstverriegelnde Magnetverschlüsse)
- Leichter, robuster Gesichtsschutz für uvex pheos Industrieschutzhelm ES-WR/BS-WR und uvex pheos alpine (Visieradapter 9790.067 erforderlich)
- Kennzeichnung: 2C-1,2 W1 B 8-1 0 9 KN CE 0196
- Mit Beschichtung supravision excellence
- Störlichtbogen Klasse 1
Supravision Excellence Beschichtung
- Innen: Beschlagfrei
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Spezifikation
SLB1 | |
Replacement Visor | |
Supravision Excellence |