Learn More
Uvex™ 9906 Pheos Polycarbonate Visors
Visors are treated with supravision excellence coating for anti-fog and anti-scratch protection. Available with two alternative mountings: mechanical levers or automatic magnetic hooks.
Marke:  Uvex™ 9906003
52.93 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17260272
  • 81.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das magnetische Verriegelungssystem lässt sich ganz einfach am Visier anbringen
  • Der ergonomische Gesichtsschutzschirm ist auch über längere Zeit angenehm zu tragen
  • Kompatibel mit Pheos B-S-WR und Pheos Alpine (Adapter 9790067 ist für die Kombination mit Alpine erforderlich)
  • Visier 9906002 kann mit Gehörschutz Pheos K2H (mechanisch) kombiniert werden
  • Visier 9906003 ist kompatibel mit Pheos K2H Gehörschutz (magnetisch)
  • Zertifiziert für Anwendungsbereiche 3 (Flüssigkeiten) und 9 (geschmolzenes Metall/heiße Feststoffe)
  • Beschriftung: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Rahmen), 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196 (Objektiv)
  • Das Objektiv ist austauschbar
  • Der Helm ist separat erhältlich
Supravision Excellence Beschichtung
  • Innenseite: Beschlagfrei
  • Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Die Objektive sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 166:2001, EN 170:2002
Pheos B-S-WR, Pheos Alpine (erfordert Adapter 9790067) und Pheos K2H Gehörschutz (magnetisch)
Polycarbonat
Magnetic Locks
Schwarz
Durchsichtig
9906 Pheos
Visor