Learn More
Uvex™ 9906 Pheos Polycarbonate Visors
Visors are treated with supravision excellence coating for anti-fog and anti-scratch protection. Available with two alternative mountings: mechanical levers or automatic magnetic hooks.
Marke: Uvex™ 9906002
38.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das magnetische Verriegelungssystem lässt sich ganz einfach am Visier anbringen
- Der ergonomische Gesichtsschutzschirm ist auch über längere Zeit angenehm zu tragen
- Kompatibel mit Pheos B-S-WR und Pheos Alpine (Adapter 9790067 ist für die Kombination mit Alpine erforderlich)
- Visier 9906002 kann mit Gehörschutz Pheos K2H (mechanisch) kombiniert werden
- Visier 9906003 ist kompatibel mit Pheos K2H Gehörschutz (magnetisch)
- Zertifiziert für Anwendungsbereiche 3 (Flüssigkeiten) und 9 (geschmolzenes Metall/heiße Feststoffe)
- Beschriftung: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Rahmen), 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196 (Objektiv)
- Das Objektiv ist austauschbar
- Der Helm ist separat erhältlich
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Objektive sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
EN 166:2001, EN 170:2002 | |
Pheos B-S-WR, Pheos Alpine (erfordert Adapter 9790067) und Pheos K2H Gehörschutz (mechanisch) | |
Polycarbonat | |
Mechanical Levers |
Schwarz | |
Durchsichtig | |
9906 Pheos | |
Visor |