Learn More
Uvex™ 9790 Visor Adaptors
For attaching visors to safety helmets.
15.40 CHF - 27.20 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anbringen von Visoren an Schutzhelmen |
Produkttyp | Visier-Adapter |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17239211
|
Uvex™
9790078 |
Pheos K2H Magnet (2600205) |
27.20 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17259201
|
Uvex™
9790067 |
Pheos Alpine |
15.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Adapter for attaching visors to Uvex™ safety helmets
Spezifikation
Schwarz | |
Anbringen von Visoren an Schutzhelmen | |
Visier-Adapter |