Learn More
Eppendorf™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten mit U-Boden
Mit dieser Mikrotiterplatte aus Polypropylen können Sie Proben pipettieren, kontrollieren und zurückgewinnen.Eppendorf™ sterile 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit U-Böden eignen sich ideal für Assays, die eine hohe Temperatur- oder Lösungsmittelbeständigkeit erfordern.
284.00 CHF - 1065.00 CHF
Spezifikation
Zertifiziert | Ja |
---|---|
Format | Standard |
Array | 8 x 12 |
Anzahl Wells | 96 |
Wellform | Rund |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10763594
|
Eppendorf™
0030605802 |
Schwarz | N/A | ||||||
10444685
|
Eppendorf™
0030605578 |
Grau, Weißer Boden | N/A | ||||||
10218883
|
Eppendorf™
0030605209 |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | N/A | ||||||
10743424
|
Eppendorf™
0030601807 |
Weiß, Schwarzer Boden |
395.00 CHF
80 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10444495
|
Eppendorf™
0030601572 |
Grau, Weißer Boden |
395.00 CHF
80 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10668204
|
Eppendorf™
0030601203 |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
284.00 CHF
80 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Descripción
- Unübertroffenes, transparentes Polypropylen (PP) für bessere Sichtbarkeit der Proben
- OptiTrack™ Matrix: Bis zu 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung
- RecoverMax™ Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für minimales Restvolumen und ausgezeichnete Mischeigenschaften
- Die erhöhten Well-Ränder und glatten Oberfläche sorgen auch bei Heißversiegelung für zuverlässiges Schließen
- g-Safe™: Außergewöhnliche Zentrifugationsstabilität bis 6,000 x g
- Polypropylen gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
- Ohne Gleitadditive, Plastifizierer oder Biozide hergestellt – Materialien, die negative Auswirkungen auf Bioassays haben könnten
- Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
- Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
Especificaciones
Ja | |
8 x 12 | |
Rund | |
Für PCR-Techniken |
Standard | |
96 | |
Ja | |
121 °C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto