Learn More
SPEX™ 96-Mikrotiterplatte mit runden Wells
SPEX™ 96 Well-Mikrotiterplatten besitzen runde Wells aus langlebigem Polypropylen.
Marke:  SPEX™ 2210-SPP
Artikelnummer. 13561190
  • 17.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ausgiebig getestet mit verschiedenen Proben und gezeigt, um Perforation durch Mahlmedien zu widerstehen
  • Kompatibel mit 2650 Cryo-Adaptern zur Aufbewahrung temperaturempfindlicher Proben
  • Alphanumerische Markierungen für Wellidentifizierung
  • Aus strapazierfähigem Polypropylen
  • Verarbeiten Sie 192 Proben gleichzeitig, indem Sie zwei Titerplatten in der Standardklammerbaugruppe laufen lassen
  • Verarbeiten Sie 384 Proben gleichzeitig, indem Sie vier Titerplatten in der Klammerbaugruppe mit hoher Kapazität laufen lassen
  • Deepwell-Titerplatte mit einem 96-Well-Format
  • Jeder Well mit rundem Boden hat ein Volumen von 1.0 ml und ein Arbeitsvolumen von 0.7 ml
  • Zur Verwendung einfach jeden Well mit der Probe, Lösung (falls gewünscht) und Schleifmedien befüllen und dann mit einer 2211 Cap-Mat verschließen. Stellen Sie bis zu sechs Titerplatten in den Geno/Grinder™, um Gewebehomogenisierung und Zelllyse mit hohem Durchsatz zu ermöglichen
Spezifikation
Spezifikation
96-Well-Platte
96 x 1 ml