Learn More
Fisherbrand™ Umdrehbares 96 Well-Gestell
Umdrehbar, um entweder für 0.5 ml- oder 1.5 ml-Röhrchen geeignet zu sein. Fisherbrand™ umdrehbares 96 Well-Gestell besteht aus Polypropylen und kann bis zu 96 Mikroröhrchen aufnehmen.
Marke:  Fisherbrand™ HS2345F
Artikelnummer. 11364065
  • 54.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Gestellmaße 246 x 121 x 50 mm
  • 8 x 12-Array
  • Deckel rastet mit Laschen ein
  • 0.5 ml-Röhrchen sind durch eingegossene Gitterlinien getrennt
  • Erhöhte Ringe um die 1.5/2 ml-Wells erleichtern das Entfernen der Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Schnappdeckel
8 x 12
Mikroröhrchen (0.5 ml oder 1.5/2 ml)
96
9¾ in.
4¾ in.
2 in.
Ja
Gelb
Polypropylen
247,65 mm
101,6 mm
50,8 mm