Learn More
BRAND™ 96-Well Platten
Hervorragend geeignet für Zell- und Gewebekulturen, Probenlagerung, immunologische Assays und andere Anwendungen
166.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Farbe | Durchsichtig |
Produkttyp | 96-Well Assay-Mikrotiterplatten |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Material | Produkttyp | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Produkttyp | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10106131
|
BRAND™
701330 |
Polypropylen | 96-Well Assay-Mikrotiterplatten | 330 μl |
166.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Polypropylen-Platten sind bei 250 °F (121 °C) autoklavierbar und beständig gegen viele Chemikalien, einschließlich Phenolen, Chloroform und DMSO.
- Durchsichtige Polystyrolplatten sind in nicht sterilen, sterilen und sterilen Ausführungen mit behandelten hydrophilen Oberflächen erhältlich. Sie können zwischen flachen, runden oder konischen Böden wählen.
- Die Platten besitzen erhöhte Ränder für eine einfache Versiegelung mit Klebefolien sowie vertiefte Zwischenräume für weniger Kreuzkontaminationen. Die optionalen Deckel besitzen Kondensationsringe.
Spezifikation
Standard | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
96 | |
Rund |
8 x 12 | |
96-Well Assay-Mikrotiterplatten | |
330 μl | |
Unsteril | |
Zell- und Gewebekulturen, Probenlagerung, immunologische Assays und andere Anwendungen |