Learn More
BioTek™ 96-tube Rack for Test Tubes
96-tube Rack for 12-13 mm Test Tubes is for use with BioTek™ Microplate Washers and Readers
Marke:  BioTek™ 7110537
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 16512262
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Tube Rack
96 Test Tubes
BioTek™ Microplate Washer and Reader Instruments
12 to 13 mm