Learn More
Uvex 95980 Insole For Uvex Naturform - Width 11
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex Performance (Naturform)
Marke: Uvex 9598040
Additional Details : Gewicht : 0.11500kg
Beschreibung
- Vollständige Stoßdämpfung am Fuß
- Sehr atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Material
- Stoßdämpfungszonen unterstützen natürliche Fußbewegungen
- Hautverträglichkeit und angenehme Oberflächenstruktur
- Unterstützt das Fußgewölbe
- Art.-Nr.: 9598,0
- Größen: 38 bis 48
Spezifikation
Schwarz | |
Microvelour | |
Nein | |
Standardbreite | |
Nein |
Uvex Naturform | |
40 | |
Unisex | |
Ja |