Learn More
uvex 9320 Megasonic Safety Goggles
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Beschreibung
- Das Design der Gläser schafft ein außergewöhnliches Sichtfeld mit optischer Klarheit der Klasse 1 in jede Richtung.
- Sportliches, ergonomisches Design bietet Schutz ohne Ablenkung.
- Überbrillen-kompatibel für Brillenträger, die zusätzlichen Schutz benötigen
- Flexibler Rahmen und extra-breites Kopfband für eine verbesserte Passform und mehr Komfort.
- Hohe Kompatibilität mit anderen Komponenten der persönlichen Schutzausrüstung
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Gläser sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Objektivtyp | Supravision Excellence |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Farbe | Hellgrün |
Linsenfärbung | Grau |
Produkttyp | Anti-fog Goggles |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauweise |
Rahmenfarbe | Anthrazit |
Modell | 9320 Megasonic |
Transmissionswert | 0,23 |