Learn More
uvex 9301 UltraVision Gasdichte Schutzbrille
Click to view available options
Rot
Beschreibung
- Komfortable, ergonomisch gestaltete Vollsichtbrille
- Geeignet für Brillenträger, uneingeschränkte seitliche Sicht, problemloser Gläserwechsel
- Klare Polycarbonat-Gläser mit Supravision Excellence Beschichtung
- Gasdicht ohne Belüftungssystem
- Hitzebeständiges Trägermaterial
Supravision Excellence Beschichtung
- Innen: Beschlagfrei
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Objektivtyp | Supravision Excellence |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Beschreibung | Gastight |
Farbe | Rot |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Anti-fog Goggles |
Modell | 9301 Ultravision |
Einzelheiten zur Belüftung | Unbelüftet |
Material | Polycarbonat |