Learn More
uvex Pheos Safety Spectacles
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
UV-behandelt, Kratzfest
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Grau
Hellbraun (CBR65)
Silbern verspiegelt
Rahmenfarbe:
Blau, grau
Rot, grau
Schwarz, gelb
Schwarz, hellblau
Weiß und Limettengrün
Weiß, Schwarz
Beschreibung
- Schutzbrille mit modernem, sportlichem Design
- Die doppelsphärischen Gläser bieten ein großes Sichtfeld.
- Kann problemlos mit anderen Formen von PSA kombiniert werden.
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Gläser sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig.
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Objektivtyp | Doppelsphärisch |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Hellbraun (CBR65) |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Rahmenfarbe | Weiß, Schwarz |
Modell | 9198 Pheos CX2 |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Nein |
Lens Material | Polycarbonat |