Learn More
uvex 9169 Super F Over-the-Glasses Safety Glasses
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Hellbraun (CBR65)
Transparent
Beschreibung
- Überbrille für Träger von Korrekturbrillen, mit speziellem Konzept für Bügel und Scharnier
- Brillenbügel aus weichem, flexiblem Material gefertigt; sorgen für mehr Komfort und Griffigkeit
- Uneingeschränkte periphere Sicht
Supravision Excellence Beschichtung
- Innen: Beschlagfrei
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Infradur Plus Beschichtung
- Innen: Beschlagfrei
- Außen: Kratzfest
- Minimiert Verbrennungen durch Schweißfunken
Spezifikation
Spezifikation
Objektivtyp | Supravision Excellence |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Linsenfärbung | Hellbraun (CBR65) |
Produkttyp | Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Schwarz, Weiß |
Modell | 9169 Super F OTG |
Transmissionswert | 0,65 |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Nein |