Learn More
9-Vinylanthracen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-Vinylanthracene |
Schmelzpunkt | 62°C to 65°C |
Siedepunkt | 61°C to 66°C (10 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2041641 |
Formelmasse | 204.27 |
Reinheit (%) | 97% |