Learn More
9-Fluorenylmethyl-Pentafluorphenylcarbonat, 98 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | 9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate |
Schmelzpunkt | 83°C to 86°C |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Formelmasse | 406.31 |
Reinheit (%) | 98% |