Learn More
9-Fluorenylmethyl-1-benzotriazolylcarbonat, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11966721
Click to view available options
Menge:
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenylmethyl 1-benzotriazolyl carbonate
CAS 82911-71-5
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 165°C to 167°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 68.82 to 72.34% C, 11.46 to 12.05% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C21H15N3O3
Menge 5 g
Synonym fmoc-obt, 9h-fluoren-9-yl methyl 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl 1-benzotriazolyl carbonate, benzotriazol-1-yl 9-fluorenylmethyl carbonate, 1,2,3-benzotriazol-1-yl 9h-fluoren-9-ylmethyl carbonate, 1-fmoc-oxy benzotriazole, 1-fmoc-oxy-1h-benzotriazole, 9-fluorenylmethyl benzotriazolycarbonate, 9-fluorenylmethylbenzotriazolylcarbonate, 9-fluorenylmethyl 1-benzotriazolyl &
InChI-Schlüssel KNSPZTVPSAKHBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)ON4C5=CC=CC=C5N=N4
IUPAC-Name Benzotriazol-1-yl9H-fluoren-9-ylmethylcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 357.37
PubChem CID 5236567
Formelmasse 357.37
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Festes oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Fluorenylmethyl 1-benzotriazolyl carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.